Learn More
Corning™ Costar™ Stripettor™ Pipet Filler/Dispenser Replacement Parts
Sfoglia Tutto Corning ProdottiDescrizione
- PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
- Pore Size: 0.45 μm
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo | Recharger/Adapter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Costar™ stripettor pipet filler/dispenser |
| Requisiti elettrici | 120V 60Hz |
| Tensione | 120 V |
| Frequenza | 60 Hz |