Learn More
Corning™ Costar™ Stripettor™ Pipet Filler/Dispenser Replacement Parts
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3573267 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Pipet Holder
Recharger/Adapter
Replacement Filter, 0.2μm
Replacement Filter, 0.45μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
11901991 Recharger/Adapter Pezzo
11343635 Pipet Holder Pezzo
11333635 Replacement Filter, 0.45μm pezzi 5
11323635 Replacement Filter, 0.2μm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11901991 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4914
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with Stripettor™ filler/dispenser
  • PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo Recharger/Adapter
Da utilizzare con (apparecchiatura) Costar™ stripettor pipet filler/dispenser
Requisiti elettrici 120V 60Hz
Tensione 120 V
Frequenza 60 Hz