Learn More
Corning™ Costar™ Thermowell™ Plate Lid
Codice prodotto. 10160911 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Thermowell Polycarbonate Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility Dimensione della confezione
10160911 Thermowell Polycarbonate Plates pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10160911 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    139.42€ / pezzi 25
    Risparmia 10.58€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 08-04-2027
Aggiungi al carrello
Fits styles C, M, and H.
  • Polycarbonate lids are thermally stable up to 135°C and can be used on Corning™ Thermowell™ 96 well polycarbonate plates (fits Cat. No. 6511) with oil overlays
  • Lids are intended to be covers only and do not prevent evaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polycarbonate
Sterilità Non-sterile
No. of Wells 96
N. per custodia 25/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Plate Lid
Plate Compatibility Thermowell Polycarbonate Plates