Learn More
Corning™ Inserti a membrana in poliestere trasparente Costar™ Transwell™ per piastre
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10317701 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4μ m
3μ m
8 μm
Descrizione:
12 inserts in a 12-well plate
12 inserts in a 24-well plate
6 inserts in a 6-well plate
Area di coltura:
0.33 cm2
1.12 cm2
4.67 cm2
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.5 mm
12 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Descrizione Area di coltura Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
10317701 3μ m 12 inserts in a 24-well plate 0.33 cm2 6.5 mm pezzi 48
10482181 0.4μ m 12 inserts in a 24-well plate 0.33 cm2 6.5 mm pezzi 48
13216768 8 μm 12 inserts in a 24-well plate 0.33 cm2 6.5 mm pezzi 48
10357651 3μ m 12 inserts in a 12-well plate 1.12 cm2 12 mm pezzi 48
10565482 0.4μ m 12 inserts in a 12-well plate 1.12 cm2 12 mm pezzi 48
10619141 0.4μ m 6 inserts in a 6-well plate 4.67 cm2 24 mm pezzi 24
10699141 3μ m 6 inserts in a 6-well plate 4.67 cm2 24 mm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10317701 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00€
    411.27€ / pezzi 48
    Risparmia 29.73€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Caratterizzate da una membrana in poliestere trasparente al microscopio con trattamento TC per un'adesione e una crescita cellulare ottimali. Le piastre Corning™ Transwell™ con inserti a membrana in poliestere garantiscono un'ottima visibilità in microscopia a contrasto di fase e consentono la valutazione della vitalità cellulare e la formazione del monostrato.
  • Ideal for transport studies, chemotaxis, co-culture, and microbial pathogenesis studies
  • Thin membrane and straight pore structure provides consistent transport and cell migration
  • Self-centering insert prevents media from wicking between the insert and the outer well
  • Plate: Virgin Polystyrene
  • Membrane: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 12 inserts in a 24-well plate
Area di coltura 0.33 cm2
Materiale PET
Volume (sistema metrico) pozzetto 0.6 mL
Densità poro 2 x 106 pores/cm2
Dimensione del poro 3μ m
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
Quantità Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 4 plates per case
N. per custodia 48 inserts, 4 plates/Case
Rivestimento superficiale TC-Treated
Colore Clear
Trattamento superficiale TC-Treated
Sterilità Sterile
No. of Wells 24