Learn More
Corning™ Inserti a membrana in poliestere trasparente Costar™ Transwell™ per piastre
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Descrizione
- Ideal for transport studies, chemotaxis, co-culture, and microbial pathogenesis studies
- Thin membrane and straight pore structure provides consistent transport and cell migration
- Self-centering insert prevents media from wicking between the insert and the outer well
- Plate: Virgin Polystyrene
- Membrane: PET
Specifica
Specifica
| Descrizione | 12 inserts in a 12-well plate |
| Area di coltura | 1.12 cm2 |
| Materiale | PET |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 1.5 mL |
| Densità poro | 2 x 106 pores/cm2 |
| Dimensione del poro | 3μ m |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Quantità | Packaged 12 inserts in a 12 well plate, 4 plates per case |
| N. per custodia | 48 inserts, 4 plates/Case |
| Rivestimento superficiale | TC-Treated |
| Vedi altri risultati |