Learn More
Corning™ Inserti a membrana in poliestere trasparente Costar™ Transwell™ per piastre
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10619141 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4μ m
3μ m
8 μm
Descrizione:
12 inserts in a 12-well plate
12 inserts in a 24-well plate
6 inserts in a 6-well plate
Area di coltura:
0.33 cm2
1.12 cm2
4.67 cm2
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.5 mm
12 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Descrizione Area di coltura Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10619141 0.4μ m 6 inserts in a 6-well plate 4.67 cm2 24 mm pezzi 24
10317701 3μ m 12 inserts in a 24-well plate 0.33 cm2 6.5 mm pezzi 48
10482181 0.4μ m 12 inserts in a 24-well plate 0.33 cm2 6.5 mm pezzi 48
13216768 8 μm 12 inserts in a 24-well plate 0.33 cm2 6.5 mm pezzi 48
10357651 3μ m 12 inserts in a 12-well plate 1.12 cm2 12 mm pezzi 48
10565482 0.4μ m 12 inserts in a 12-well plate 1.12 cm2 12 mm pezzi 48
10699141 3μ m 6 inserts in a 6-well plate 4.67 cm2 24 mm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10619141 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.90€
    237.83€ / pezzi 24
    Risparmia 29.07€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Caratterizzate da una membrana in poliestere trasparente al microscopio con trattamento TC per un'adesione e una crescita cellulare ottimali. Le piastre Corning™ Transwell™ con inserti a membrana in poliestere garantiscono un'ottima visibilità in microscopia a contrasto di fase e consentono la valutazione della vitalità cellulare e la formazione del monostrato.
  • Ideal for transport studies, chemotaxis, co-culture, and microbial pathogenesis studies
  • Thin membrane and straight pore structure provides consistent transport and cell migration
  • Self-centering insert prevents media from wicking between the insert and the outer well
  • Plate: Virgin Polystyrene
  • Membrane: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 6 inserts in a 6-well plate
Area di coltura 4.67 cm2
Materiale PET
Volume (sistema metrico) pozzetto 2.6 mL
Densità poro 4 x 106 pores/cm2
Dimensione del poro 0.4μ m
Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
Quantità Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
Rivestimento superficiale TC-Treated
Colore Clear
Trattamento superficiale TC-Treated
Sterilità Sterile
No. of Wells 6