Learn More
Corning™ Supporti permeabili Costar™ Transwell™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10301031 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4μ m
3μ m
5 μm
8 μm
No. of Wells:
6
12
24
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.5 mm
12 mm
24.5 mm
Area di coltura:
0.33 cm2
1 cm2
4.7 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro No. of Wells Diametro (sistema metrico) esterno Area di coltura unitSize
10301031 0.4μ m 6 24.5 mm 4.7 cm2 pezzi 24
10567522 0.4μ m 12 12 mm 1 cm2 pezzi 48
10615345 3μ m 12 12 mm 1 cm2 pezzi 48
10246481 8 μm 6 24.5 mm 4.7 cm2 pezzi 24
10025471 3μ m 24 6.5 mm 0.33 cm2 pezzi 48
10107341 5 μm 24 6.5 mm 0.33 cm2 pezzi 48
10147291 0.4μ m 24 6.5 mm 0.33 cm2 pezzi 48
10167000 8 μm 24 6.5 mm 0.33 cm2 pezzi 48
10471242 3μ m 6 24.5 mm 4.7 cm2 pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10301031 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    258.44€ / pezzi 24
    Risparmia 18.56€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il design autocentrante brevettato consente l'accesso indipendente a entrambe le membrane apicali e basolaterali del monostrato cellulare. Le piastre multipozzetto con inserti a membrana in policarbonato permeabile Corning™ Transwell™ rappresentano la soluzione ideale per lo studio di cellule dipendenti e indipendenti dall'adesione.
Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
You can use cell culture inserts to:
  • Produce a cell culture environment that closely resembles an in vivo state
  • Allow polarized cells to carry out metabolic activities in a more natural manner because the cells feed both apically and basolaterally
  • Co-culture cells with or without cell-to-cell contact
  • Design a diversity of experiments using various pore sizes, membrane types, and coatings 10 μm thick translucent membrane
  • Pore sizes ranging from 0.4 μm to 8 μm diameters
  • Treated for optimal cell attachment
  • Supplied in multiple well plates
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 6 Inserts; 4 plates/Cs.
Area di coltura 4.7 cm2
Materiale Policarbonato
Volume (sistema metrico) pozzetto 2.6 mL
Dimensione del poro 0.4μ m
Tipo Inserti microporosi precaricati in piastre per colture di tessuti
Da utilizzare con (applicazione) Colture cellulari epiteliali ed endoteliali, trasporto, migrazione/invasione, co-colture e studi sui patogeni microbici
Diametro (sistema metrico) esterno 24.5 mm
Quantità Packaged 6 inserts in a 6-well plate, 4 plates per case
N. per confezione 4 plates; 6 inserts/plate
Rivestimento superficiale TC-Treated
Colore Clear
Trattamento superficiale TC-Treated
Sterilità Sterile
No. of Wells 6