missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cot inhibitor-2, MedChemExpress

Codice prodotto. 16457806
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16457806 100 mg 100mg
16493736 25 mg 25mg
16478028 10 mg 10mg
16470336 2 mg -
16460488 5 mg 5mg
16423957 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16457806 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY32018
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cot inhibitor-2 is a potent, selective and orally active cot (Tpl2/MAP3K8) inhibitor with an IC50 of 1.6 nM. Cot inhibitor-2 inhibts TNF-α production in LPS-stimulated human whole blood with an IC50 of 0.3 μM.

Cot inhibitor-2 is a potent, selective and orally active cot (Tpl2/MAP3K8) inhibitor with an IC50 of 1.6 nM. Cot inhibitor-2 inhibts TNF-α production in LPS-stimulated human whole blood with an IC50 of 0.3 μM.

Specifica

Materiale o nome chimico Cot inhibitor-2
CAS 915363-56-3
Colore Yellow-Green
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H25Cl2FN8
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 40 mg/mL (74.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C2=CC(NCC3=CN(N=N3)C4CCN(CC4)CC)=CC(Cl)=C2N=C1)NC5=CC=C(F)C(Cl)=C5
Molecular Weight (g/mol) 539.43
Peso formulazione 539.43
Percent Purity 95.14%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.