Learn More
Cotarnine Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cotarnine Chloride |
| CAS | 10018-19-6 |
| Formula molecolare | C12 H14 N O3 . Cl |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (1:1), 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (8CI,9CI), Cotarnine chloride (6CI,7CI), 7,8-Dihydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium chloride, Cotarninium chloride, Stypticin |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14NO3.ClH/c1-13-4-3-8-5-10-12(16-7-15-10)11(14-2)9(8)6-13;/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].COc1c2OCOc2cc3CC[N+](=Cc13)C |
| IUPAC Name | 4-methoxy-6-methyl-7,8-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-6-ium;chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 255.7 |
| Peso formulazione | 255.0662 |