Learn More
(-)-Cotinine, 98%
Descrizione
(-)-Cotinine is used to activate a subpopulation of α3/ α6β2 nAChRs in monkey striatum. It binds nicotinic- and muscarinic-type acetylcholine receptors with minimal receptor desensitization and demonstrates antipsychotic drug-like properties in behavioral models, neuroprotective properties in neurodegenerative disease models, and enhances attention in a delayed matching-to-sample task.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in dimethyl sulfoxide (100 mM), ethanol (50 mg/ml, yielding a clear, faint yellow to yellow solution), methanol and chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature is 2 - 8°C.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (-)-Cotinine |
| Punto di fusione | 34°C to 39°C |
| Punti di ebollizione | 145°C to 147°C (3 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Quantità | 250 mg |
| Beilstein | 83099 |
| Indice di Merck | 14,2553 |
| Informazioni di solubilità | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in dimethyl sulfoxide (100 mM),ethanol (50mg/ml,yielding a clear,faint yellow to yellow solution),methanol and chloroform. |
| Optical Rotation | −20° (c=1 in Ethanol) |
| Peso formulazione | 176.22 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- (-)-Cotinine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Cotinine