Learn More
Sartorius™ Cotton Gloves for Weights
Codice prodotto. 13119250 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pair/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13119250 1 Pair/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13119250 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore YAW21
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prevent damage to the surface of calibration weights. Sartorius™ Cotton Gloves for Calibration Weights allow you to safely and properly handle finely machined calibration weights and maintain balance accuracy.
  • Cotton construction
  • Ensure accuracy of weight and mass standards
  • Eliminates fingerprints and resists contamination by dirt, moisture, and corrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Calibration Weights and Standards
Colore White
Materiale Cotton
Quantità 1 Pair/Pk.