Learn More
Cole-Parmer™ Biohazard Autoclave Gloves
Codice prodotto. 11779669 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11779669 Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11779669 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0649640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.50€
    48.40€ / pezzi 1
    Risparmia 9.10€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Use these soft, pliant, and all-cotton terry cloth gloves to handle hot objects fresh from the autoclave or oven
  • Heat resistant to 450°F (232°C)
  • Excellent for use in any environment where heat protection is required
  • Bright orange for increased visibility
  • Machine wash, tumble dry
Specifica
Materiale polso Cotton
Colore Orange
Product Type Gloves
Size Universal
Quantità 1 Pack
Resistente a Calore
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm