Learn More
SNV Comines™ Camici da laboratorio in cotone
Codice prodotto. 12120920
Cambia vista
Click to view available options
Size:
42
44
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12120920 50 Pezzo
12150920 42 Pezzo
12160920 44 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12120920 Fornitore SNV Comines™ N. del fornitore ANTLB00400T3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.31€
    17.00€ / pezzi 1
    Risparmia 14.31€
    45% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides general light protection against splashes in the laboratory. SNV Comines™ Cotton Laboratory Coats are available in a range of sizes.
  • White in color
  • Collared with lapels
  • 4 buttons
Specifica
Product Type Camice da laboratorio Xavier
Size 50
Sesso Men's
Materiale 100% cotone
Colore Bianco
Tipo di chiusura Buttons
N. di tasche 4
Misura petto (sistema metrico) 108 cm
Include 2 tasche piatte, 1 taschino sul petto, 1 tasca interna, angolo di apertura
Struttura 100% Cotton