Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 100 Chromatography Paper
Codice prodotto. 10561552 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
460 mm
580 mm
Larghezza (sistema metrico):
200 mm
570 mm
600 mm
Descrizione:
100 Sheets
50 Sheets
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Descrizione Dimensione della confezione
10561552 580 mm 600 mm 50 Sheets pezzi 50
10505141 200 mm 200 mm 100 Sheets pezzi 100
10311802 460 mm 570 mm 100 Sheets pezzi 100
10301802 460 mm 570 mm 50 Sheets pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10561552 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore FT2527580600K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00€
    255.23€ / pezzi 50
    Risparmia 102.77€
    28% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
Descrizione 50 Sheets
Formato Sheet
Grado FN 100
Materiale Cotton Linters
Larghezza (sistema imperiale) 600 mm
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Lunghezza (sistema metrico) 580 mm
Tecnica Chromatography