Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 100 Chromatography Paper
Codice prodotto. 15942720 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15942720 190 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15942720 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore FT15270190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00€
    268.43€ / pezzi 1
    Risparmia 108.57€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifica
Formato Sheet
Grado FN 100
Materiale Cotton Linters
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Tecnica Chromatography