Learn More
Esculape Laboratoire™ Cotton Pad
Codice prodotto. 11749875
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
40 x 40 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11749875 40 x 40 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11749875 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 3170304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    29.99€ / pezzi 100
    Risparmia 33.01€
    52% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Specifica
Materiale Cotton
Product Type Gauze Pad
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema metrico) 40 cm
Larghezza (sistema metrico) 40 cm
Dimensioni (L x P) 40 x 40 cm