Learn More
Brand™ Ovatta
Codice prodotto. 10473521 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
13 g/10 m
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
10473521 13 g/10 m 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10473521 Fornitore Brand™ N. del fornitore 28205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    111.35€ / 1kg
    Risparmia 38.65€
    25% Sconto
In stock
Prolongs delivery time and aids in measurement accuracy. BRAND™ Cotton Cord is made of 100% cotton wool.
Cotton plugs may prolong delivery time and may therefore influence the accuracy of measurement. In tests using pipettes that have had cotton plugs inserted by a cotton plugging machine, the results were within the indicated error limits.
  • 100% Cotton wool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bambagia
Materiale Ovatta
Da utilizzare con (applicazione) Test eseguiti con pipette con tappi di cotone inseriti da un'apposita tappatrice
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 13 g/10 m