Learn More
Cottonseed oil, pure
Codice prodotto. 10552391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10552391
Marca: Thermo Scientific Acros 177115000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 8001-29-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8001-29-4
Numero MDL MFCD00130872
Specifica
Materiale o nome chimico Cottonseed oil
Acidità 0.5mg KOH/g max.
Colore Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4720 to 1.4730
Quantità 500 mL
Valore di saponificazione 185 to 198mg KOH/g
Indice di Merck 10,2535
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,benzene,chloroform and carbon,disulfide,slightly soluble in alcohol
Grado Pure
Forma fisica Oil