Learn More
Coumachlor, TRC
Codice prodotto. 30364114
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364114 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364114 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC745000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Coumachlor
CAS 81-82-3
Formula molecolare C19 H15 Cl O4
Quantità 500 mg
Sinonimo Coumachlor (6CI), Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-chlorobenzyl)-4-hydroxy- (7CI,8CI), 3-[1-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, (±)-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxy coumarin, (±)-Coumachlor, (±)-p-Chlorowarfarin, 3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-p-Chlorophenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[1-(p-Chlorophenyl)-2-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, Cumachlor, DL-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, Experimental Rodenticide 332, Geigy Rodenticide Exp. 332, Racemic coumachlor, Tomorin, p-Chlorowarfarin
InChI Formula InChI=1S/C19H15ClO4/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(20)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC Name 3-[1-(4-chlorophenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxychromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 342.77
Peso formulazione 342.0659