Learn More
Coumarin 2, 99%, laser grade
Artikelnummer. 10566972 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Packungsgröße:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Packungsgröße
10566972 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10566972 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 405485000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 26078-25-1 | C13H15NO2 | 217.268 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale o nome chimico Coumarin 2
Punto di fusione 168.0°C to 170.0°C
Nota nome 99%
CAS 26078-25-1
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 366nm (in absolute ethanol)
Coefficiente di assorbimento molare 20000L/(mole.cm) (at lambda min.)
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza (for use as a laser dye) passes
Intervallo percentuale saggio 99%
UV_Vis 98.5% min.
Formula molecolare C13H15NO2
Numero MDL MFCD00006860
Sinonimo 4, 6-Dimethyl-7-ethylaminocoumarin
Colore Green/Yellow to Yellow
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water.
Quantità 500 mg
InChI Key QZXAEJGHNXJTSE-UHFFFAOYSA-N
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
SMILES CCNC1=C(C=C2C(=CC(=O)OC2=C1)C)C
IUPAC Name 7-(ethylamino)-4,6-dimethylchromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 217.268
PubChem CID 96929
Peso formulazione 217.27
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Coumarin 2, laser grade
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.