Learn More
Coumarin-3-carbonitrile, 97%
Codice prodotto. 11387489
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387489 5 g 5g
11377489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387489 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27871.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15119-34-3 | C10H5NO2 | 171.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15119-34-3
Formula molecolare C10H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 171.16
Numero MDL MFCD00115699
InChI Key QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
IUPAC Name 2-oxochromene-3-carbonitrile
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Coumarin-3-carbonitrile
Punto di fusione 184°C to 188°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 171.16
Percent Purity 97%