Learn More
Coumarin-3-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11327156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11327156 25 g 25g
11337156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11327156 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07133.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 531-81-7 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Coumarin-3-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Coumarin-3-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water (13 g/L at 37°C) and alcohol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 531-81-7
Formula molecolare C10H6O4
Molecular Weight (g/mol) 190.154
Numero MDL MFCD00006852
InChI Key ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 3-carboxycoumarin, 2-oxobenzopyran-3-carboxylic acid, g 1 rodenticide, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, unii-v85uov8788, g 1 the rodenticide van, g 1 van
PubChem CID 10752
IUPAC Name 2-oxochromene-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Coumarin-3-carboxylic acid
Punto di fusione 190°C to 193°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 154276
Indice di Merck 14,2563
Informazioni di solubilità Soluble in water (13g/L at 37°C) and alcohol.
Peso formulazione 190.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Coumarin-3-carboxylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid