Learn More
Coumarin-3-carboxylic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Coumarin-3-carboxylic acid |
| CAS | 531-81-7 |
| Formula molecolare | C10H6O4 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)7-5-6-3-1-2-4-8(6)14-10(7)13/h1-5H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O |
| IUPAC Name | 2-oxochromene-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.15 |
| Peso formulazione | 190.0266 |