Learn More
Coumarin 314, 99%, pure, laser grade, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4837995
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
55804-66-5
C18H19NO4
313.353
MFCD00051334
VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
1,2,4,5,3H,6H,10H-Tetrahydro-9-carbethoxy[1]benzopyrano(9,9a,1-gh)-quinolizin-10-one
72653
CHEBI:51940
CCOC(=O)C1=CC2=CC3=C4C(=C2OC1=O)CCCN4CCC3
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
55804-66-5
C18H19NO4
313.353
MFCD00051334
VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
1,2,4,5,3H,6H,10H-Tetrahydro-9-carbethoxy[1]benzopyrano(9,9a,1-gh)-quinolizin-10-one
72653
CHEBI:51940
CCOC(=O)C1=CC2=CC3=C4C(=C2OC1=O)CCCN4CCC3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Coumarin 314
Punto di fusione 140.0°C to 144.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Peso formulazione 313.34
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 mg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Coumarin 314, laser grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.