Learn More
Coumarin 334, 96%
Codice prodotto. 15476137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15476137 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15476137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33332.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 55804-67-6 | C17H17NO3 | 283.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Coumarin 334
CAS 55804-67-6
Punto di fusione 176°C to 181°C
Formula molecolare C17H17NO3
Numero MDL MFCD00051336
Quantità 500 mg
Numero UN UN2811
Sinonimo coumarin 334, 9-acetyl-2,3,5,6-tetrahydro-1h,4h-11-oxa-3a-aza-benzo de anthracen-10-one, 1h,5h,11h-1 benzopyrano 6,7,8-ij quinolizin-11-one, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h,11h-pyrano-2,3-f pyrido 3,2,1-ij quinolin-11-one, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h,11h-pyrano 2,3-f pyrido 3,2,1-ij quinolin-11-one, coumarin-334, coumarin 521, coumarin 334, dye content 99 %, 3-acetyl-6,7,9,10-tetrahydro-8h,11h-quinolizino 9,9a, 1-gh coumarin
InChI Key JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC3=C4N(CCC3)CCCC4=C2OC1=O
IUPAC Name 5-acetyl-3-oxa-13-azatetracyclo[7.7.1.0²,⁷.0¹³,¹⁷]heptadeca-1,5,7,9(17)-tetraen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 283.33
PubChem CID 72655
Peso formulazione 448.53
Percent Purity 96%