Learn More
Coumarin 6, Laser Grade 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-94009
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
38215-36-0
C20H18N2O2S
350.436
MFCD00041869
VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
3-(2'-Benzothiazolyl)-7-diethylaminocoumarin
100334
CHEBI:51942
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-7-(diethylamino)chromen-2-one
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C3=NC4=CC=CC=C4S3
38215-36-0
C20H18N2O2S
350.436
MFCD00041869
VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
3-(2'-Benzothiazolyl)-7-diethylaminocoumarin
100334
CHEBI:51942
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-7-(diethylamino)chromen-2-one
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C3=NC4=CC=CC=C4S3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Coumarin 6
Nota nome 98%
Intervallo percentuale saggio 98%
Fluorescenza max 497nm (in methanol)
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 458nm (in methanol)
Peso formulazione 350.44
Grado Extra Pure
Coefficiente di assorbimento molare 40800L/(mole.cm) (lambda max.)
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza (for use as a laser dye) passes
UV_Vis 97.5% min.
Colore Orange
Quantità 500 mg
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Coumarin 6, laser grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.