Learn More
Coumarin, 99+%
Codice prodotto. 10142950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10142950 250 g Plastic bottle 250g
10366170 5 g Glass bottle 5g
10060790 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10142950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110532500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 91-64-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-64-5
Formula molecolare C9H6O2
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Numero MDL MFCD00006850
InChI Key ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-2-one
PubChem CID 323
ChEBI CHEBI:28794
IUPAC Name chromen-2-one
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Coumarin
Punto di fusione 68°C to 71°C
Nota nome 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Beilstein 17, 328
Indice di Merck 15, 2550
Colore White
Quantità 250 g
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Peso formulazione 146.15
Percent Purity ≥99.0%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Coumarin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.