Learn More
Coumarin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489126
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489126 100 mg 100mg
16472386 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16489126 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0709
MedChemExpress Coumarin is the primary bioactive ingredient in Radix Glehniae, named Beishashen in China, which possesses many pharmacological activities, including anticancer, anti-inflammation and antivirus activities.
Coumarin is the primary bioactive ingredient in Radix Glehniae, named Beishashen in China, which possesses many pharmacological activities, including anticancer, anti-inflammation and antivirus activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Coumarin
Forma fisica Solid
CAS 91-64-5
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H6O2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (27.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=CC=CC=C2O1
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Research purposes only