Learn More
Invitrogen™ Supporto per vetrini riutilizzabile Countess™ II FL
Codice prodotto. 15335656 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 unit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15335656 1 unit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15335656 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore AMEP4746
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Per l'uso esclusivo con il contatore di cellule automatico Countess™ II FL. Supporta il vetrino riutilizzabile del Countess™ II FL (A25750). Non compatibile con i vetrini monouso Countess™.
For use with Countess® II FL Automated Cell Counter Only. Holds the Countess® II FL Reusable Slide (A25750). Not compatible with Countess® disposable slides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Reusable Slide Holder
Product Line Countess
Da utilizzare con (applicazione) Cell Counting
Da utilizzare con (apparecchiatura) Countess™ Automated Cell Counter
Quantità 1 unit
Shipping Condition Room Temperature