Learn More
Corning™ Counting Chamber, 0.2 mm
Codice prodotto. 17797014 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
0.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17797014 0.2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17797014 Fornitore Corning™ N. del fornitore 480201
Spedizione stimata: 01-04-2027
Reusable glass cell counting slide for use with the Corning™ Cell Counter. This gridless slide has a 0.1 or 0.2 mm depth and comes standard with two high quality cover slips. These slides have a notch for easy loading of cell suspension.
  • Made with reusable glass
  • Gridless
  • 0.2 mm depth
  • Includes two high quality cover slips
  • Feature a notch for easy loading of cell suspension
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Counting Chamber
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 μL
Profondità (sistema metrico) 0.2 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Corning™ Cell Counter
N. per confezione 1 Pk.