Learn More
Marienfeld Superior™ Contadore di cellule con doppio reticolo
Codice prodotto. 15748128
Cambia vista
Click to view available options
Grid Type:
Burker
Neubauer
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Grid Type Dimensione della confezione
15748128 Neubauer Pezzo
15827045 Burker Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15748128 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 0640130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.72€
    61.08€ / pezzi 1
    Risparmia 30.64€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Marienfeld Superior™ contadore di cellule sono strumenti di misura de precisione per determinare il numero di particelle nei liquidi.
  • Strumenti di misura de precisione per determinare il numero di particelle nei liquidi
  • Prodotti da vetro ottico speciale
  • Con doppio reticolo
  • Con 2 vetrini coprioggetto 20x26 mm
  • Confezionati individualmente in scatole di plastica trasparente, 10 pezzi in un cartone
Specifica
Product Type Counting Chamber, Bright line
Grid Type Neubauer
Descrizione Con marcatura CE (IVD)
Dimensioni cella 0.0025 mm2
Materiale Vetro ottico speciale
Quantità 1
Profondità (sistema metrico) 0.1 mm
Include Due vetrini coprioggetto 20 x 26 mm