Learn More
Corning™ Counting Chamber for Corning Cell Counter
Codice prodotto. 17740789 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 μL (approx.) per Chamber
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17740789 10 μL (approx.) per Chamber pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17740789 Fornitore Corning™ N. del fornitore 480202
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable counting chambers are composed of two 10 μL chambers. Designed to optimize cell counting throughput by enchaining speed and data accuracy in your day to day mammalian cell culture experiments.
  • Disposable counting chambers are composed of two 10 μL chambers
  • Optimize cell counting throughput by enchaining speed and data accuracy in your day to day mammalian cell culture experiments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Counting Chamber
Capacità (sistema metrico) 10 μL (approx.) per Chamber
Monouso Single-use
Quantità 1/Pk.
Profondità (sistema metrico) 0.1 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Corning Cell Counter
Include 2 Chambers