Learn More
Hirschmann™ Counting Chambers Double Net Ruling
Beskrivelse
- Double net ruling
- Including 2 cover glasses for hemacytometer
- CE acc. IVD 98/79 EC
Certificeringer
CE acc. IVD 98/79 EC
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Camere di conteggio |
| Descrizione | Counting chamber acc. to Thoma |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Profondità (sistema metrico) | 0.1 mm |
| Include | 2 coperchi in vetro per emocitometro |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?