Learn More
Masterflex™ Coupling standard quick disconnect Female Coupler w/Hose Barb
Standard flow quick-disconnect female coupler with hose barb.
28.55€ - 29.60€
Specifica
Autoclavabile | Yes |
---|---|
Materiale (guarnizione) | EPR |
Livello di vuoto | 28 in. Hg (711 mm Hg) |
MaxOperatingTempEnglish | 160°F |
MaxOperatingTempMetric | 71°C |
Codice del prodotto | Marca | Flessibile flangiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Flessibile flangiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15446563
|
Masterflex™
06364-70 |
3/8 in. Tubing |
28.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12489670
|
Masterflex™
06364-20 |
1/8 in. tubing |
29.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15436563
|
Masterflex™
06364-65 |
1/4 in. Tubing |
28.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size.
- Plug insert into the body to connect fitting—fitting halves lock into place immediately.
- To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body.
Specifica
Yes | |
28 in. Hg (711 mm Hg) | |
71°C |
EPR | |
160°F |