Learn More
Miele Professional™ Coperchio
Codice prodotto. 10724333 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10724333 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10724333 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3810200
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Coperchip A13 per fissare oggetti delicati
  • Coperchio in acciaio inox
  • Rete metall.1 mm, largh.maglia 8 mm, telaio perim. 4 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Product Type Coperchio
Colore in acciaio inox
Profondità (sistema metrico) 320 mm
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm