Learn More
Heinz Herenz Cover Glasses
Descrizione
- Cover glasses
- Size 1 (0.13 to 0.16 mm)
Specifications
Specifications
| Product Type | Coverslip |
| Forma | Rectangle |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 22 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 0.13 to 0.16 mm |
| Dimensioni (L x P) | 22 x 50 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |