Learn More
Heinz Herenz Cover Glasses
Codice prodotto. 30158408
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
30158408 18 x 18 mm pezzi 1000
30158489 22 x 32 mm pezzi 1000
30158436 24 x 32 mm pezzi 1000
30158474 24 x 40 mm pezzi 1000
30158517 22 x 40 mm pezzi 1000
30158413 24 x 60 mm pezzi 1000
30158394 24 x 24 mm pezzi 1000
30158447 20 x 20 mm pezzi 1000
30158399 22 x 60 mm pezzi 1000
30158314 24 x 50 mm pezzi 1000
30158497 22 x 22 mm pezzi 1000
30158363 22 x 50 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 30158408 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1051801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.39€
    21.46€ / pezzi 1000
    Risparmia 4.93€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Cover glasses.
  • Cover glasses
  • Size 1 (0.13 to 0.16 mm)
Specifica
Product Type Coverslip
Forma Square
Materiale Borosilicate Glass
Larghezza (sistema metrico) 18 mm
Spessore (sistema metrico) 0.13 to 0.16 mm
Dimensioni (L x P) 18 x 18 mm