Learn More
Karl Hecht™ Coperchi in vetro
Codice prodotto. 10647293
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
10647293 0.4 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10647293 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 40415710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.83€
    12.40€ / pezzi 10
    Risparmia 9.43€
    43% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Prevents color distortion due to super-transparent and colorless construction. Karl Hecht™ Assistent™ Cover Glasses for Hemocytometers have a refractive index.
  • Excellent flatness
  • High spectral transmission
  • Optimum resistance to chemical attack
  • Low levels of inclusions, striae, bubbles, streaks, etc.
Specifica
Product Type Coperchi in vetro
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per emacitometro