Learn More
KARTELL Cover for Microtitre Plates
Codice prodotto. 12860923
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Plate Codes 2620, 2621, 2622
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility Dimensione della confezione
12860923 Plate Codes 2620, 2621, 2622 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12860923 Fornitore KARTELL N. del fornitore 02623/S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    37.73€ / pezzi 50
    Risparmia 2.27€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
These Microtitre Plate Covers are compatible with flat-bottom, U-bottom and V-bottom well plates.
  • Sterile PS covers for Kartell Microtitrations plates 0262000, 0262200 and 262100
  • Available also in non sterile version (code 0262300).
Specifica
Colore Clear
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Adesivo None
Plate Compatibility Plate Codes 2620, 2621, 2622
Fit for Purpose Sterile