Learn More
Epredia™ Cover Slips, Circles
Codice prodotto. 10343435 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
#0 (0.085 to 0.13 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Diametro (sistema metrico):
10 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10343435 #1.5 (0.16 to 0.19 mm) 30 mm pezzi 1000
12893804 #0 (0.085 to 0.13 mm) 10 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10343435 Fornitore Epredia™ N. del fornitore CB00300RAC40MNZ0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    112.50€ / pezzi 1000
    Risparmia 16.50€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Epredia™TM coverslips are ideally suited as cover material for specimens in microscopic examinations in medicine, biology and research. Manufactured from D 263TM M borosilicate glass from Schott AG. Available in various sizes thicknesses.
  • Highly transparent and achromatic – practically free of any color distortion
    Good planarity
  • Refraction index adjusted for microscopes
  • High optical homogeneity – practically free of inclusions, streaks, bubbles etc.
  • Very good chemical stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Circle
Materiale Borosilicate Glass
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Spessore (sistema metrico) #1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Diametro (sistema metrico) 30 mm