Learn More
DuPont™ Tuta da lavoro
5.29 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21990" per avere il tuo prezzo promozionale.
5.03 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
5.29 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21990" per avere il tuo prezzo promozionale.
5.03 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
5.29 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Descrizione
- Robuste ma leggere
- Volto, polsini, vita e caviglie con elastico
- Trattamento antistatico all'esterno
- Le cuciture esterne ribattute in giallo facilitano l'identificazione visiva e la differenziazione
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
Size | X-Large |
Materiale | Tessuto |
Colore | Bianco |
Ankle Style | Elastico |
Stile collo | Con cappuccio |
Hood Type | 2 pezzi |
Tipo di chiusura | Zip |
Tipo di giuntura | Cucito |
Classe di protezione | Categoria III, tipo 5 e 6 |