Learn More
CleanSpace™ Technology Coverall
Codice prodotto. 15940062 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15940062 25/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15940062 Fornitore CleanSpace™ Technology N. del fornitore PAF0049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.93€
    48.00€ / pezzi 1
    Risparmia 13.93€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Disposable coverall protects CleanSpace™ respirators from dirt and splash.
  • Used with the revolutionary CleanSpace™- a light weight PAPR with no hoses/belts
  • Materials: Spun polymer fibres
  • Easy and quickly fitted and removed from the power unit
  • Compatible with all CleanSpace™ Respirators
Specifica
Monouso Reusable
Product Type Blower Cover
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard and Large Case Filters
Modello PAF-0049
Quantità 25/Pk.