Learn More
Epredia™ Coverglass Staining Racks
Codice prodotto. 12627706 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
30-coverslip rack
Con maniglia staccabile, trenta montavetrini
Posizioni:
5
30
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Posizioni Dimensione della confezione
12627706 30-coverslip rack 30 Pezzo
12617706 Con maniglia staccabile, trenta montavetrini 5 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12627706 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    219.33€ / pezzi 1
    Risparmia 36.67€
    14% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hold 22mm or 24mm coverslips securely with Epredia™ Coverglass Staining Racks. Available in two sizes.
  • Made of welded stainless steel
Five-coverslip Rack:
  • Fits in Vertical Staining Jar or Glass Beaker
Thirty-coverslip Rack:
  • Includes a spring-type detachable handle
  • Measures 4 x 11 x 1.2 in. (10.2 x 2.8 x 3.0 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 30-coverslip rack
Capacità Slides
Materiale Stainless Steel
Posizioni 30
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 22 or 24 mm
Product Type Coverslip Staining Rack