Learn More
COX10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene COX10
Concentrazione 0.33 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16897093
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
10611-2-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16887093
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
10611-2-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Defects in COX10 are a cause of mitochondrial complex IV deficiency (MT-C4D); also known as cytochrome c oxidase deficiency. A disorder of the mitochondrial respiratory chain with heterogeneous clinical manifestations, ranging from isolated myopathy to severe multisystem disease affecting several tissues and organs. Features include hypertrophic cardiomyopathy, hepatomegaly and liver dysfunction, hypotonia, muscle weakness, excercise intolerance, developmental delay, delayed motor development and mental retardation. A subset of patients manifest Leigh syndrome.
Specifica
Specifica
COX10
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q12887, Q8CFY5
1352, 691853, 70383
COX10 Fusion Protein Ag0930
Primary
-20°C
COX10
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
COX10, Heme O synthase
Cox10
IgG
Antigen Affinity Chromatography