Learn More
COX11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene COX11
Concentrazione 0.17 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898613
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11498-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888613
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11498-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Cytochrome c oxidase (COX) is the terminal enzyme in the electron transfer chain, functioning as a transmembrane proton pump that builds an electrochemical gradient with chemical energy from the reduction of O2. Cytochrome c oxidase assembly protein COX11 is an intracellular mitochondrial membrane protein necessary for the construction of an active COX complex. COX11 contains a single transmembrane helix downstream of the N-terminal, mitochondrial targeting sequence and a C-terminal Cu(I)-binding domain. The assembly of COX requires the delivery of metal cofactors. Along with COX12 and SCO1/2, COX11 acts as a metal ion chaperone necessary for copper insertion into CuA and CuB redox-active copper centers of COX in eukaryotes.
Specifica
Specifica
COX11
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q6P8I6, Q9Y6N1
1353, 690300, 69802
COX11 Fusion Protein Ag2033
Primary
-20°C
COX11
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
COX11, COX11P
Cox11
IgG
Antigen Affinity Chromatography