missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COX6A2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | COX6A2 |
---|---|
Concentrazione | 0.25 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808493
|
Proteintech
11421-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898483
|
Proteintech
11421-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Cytochrome c oxidase (COX), the terminal enzyme of the mitochondrial respiratory chain, catalyzes the electron transfer from reduced cytochrome c to oxygen. It is a heteromeric complex consisting of 3 catalytic subunits encoded by mitochondrial genes and multiple structural subunits encoded by nuclear genes. The mitochondrially-encoded subunits function in electron transfer, and the nuclear-encoded subunits may be involved in the regulation and assembly of the complex. This nuclear gene encodes polypeptide 2 (heart/muscle isoform) of subunit VIa, and polypeptide 2 is present only in striated muscles. Polypeptide 1 (liver isoform) of subunit VIa is encoded by a different gene, and is found in all non-muscle tissues. These two polypeptides share 66% amino acid sequence identity.Specifica
COX6A2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P10817, P43023, Q02221 | |
12862, 1339, 25278 | |
COX6A2 Fusion Protein Ag1985 | |
Primary | |
-20°C | |
COX6A2 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
COX VIa M, COX6A, COX6A2, COX6AH, COXVIAH | |
COX6A2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |