Learn More
CP-10447, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | CP-10447 |
| CAS | 843-93-6 |
| Formula molecolare | C16 H13 Br N2 O |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-2-methylphenyl)-2-methyl-, 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-o-tolyl)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), CP 10447, CP-10447 |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H13BrN2O/c1-10-9-12(17)7-8-15(10)19-11(2)18-14-6-4-3-5-13(14)16(19)20/h3-9H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=Nc2ccccc2C(=O)N1c3ccc(Br)cc3C |
| IUPAC Name | 3-(4-bromo-2-methylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 329.19 |
| Peso formulazione | 328.0211 |