Learn More
R&D Systems™ CP 154526
Codice prodotto. 18095012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18095012 50 mg 50mg
18074272 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18095012 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2779/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1547.39€
    1398.60€ / 50mg
    Risparmia 148.79€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective, non-peptide CRF1 antagonist
Selective, non-peptide CRF1 receptor antagonist (Ki values are 2.7 and > 10000 nM for CRF1 and CRF2 receptors respectively). Blocks CRF-induced adenylate cyclase activation (Ki = 3.7 nM) and attenuates activation of the HPA axis by CRF. Displays anxiolytic-like activity in the rat elevated plus-maze test; brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 257639-98-8
Formula molecolare C23H33ClN4
Specifications
Materiale o nome chimico CP 154526
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 400.99
Purezza >99%
Peso molecolare 400.995