Learn More
R&D Systems™ CP 690550 citrate
Descrizione
Potent JAK inhibitor (IC50 values are 1, 20, and 112 nM for JAK3, JAK2 and JAK1 respectively). Orally active immunosuppressant; exhibits efficacy in rodent rheumatoid arthritis models.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | CP 690550 citrate |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 504.49 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 504.5 |