missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPA6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18693982 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18693982 0.02 mL 0.02mL
18662282 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18693982 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2924740.02ml

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CPA6 Polyclonal antibody specifically detects CPA6 in Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigene CPA6
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias gene carboxypeptidase A6, CPAHCarboxypeptidase B, EC 3.4.17, EC 3.4.17.1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 130-437 of human CPA6 (NP_065094.3). SLSGYNYEVYHSLEEIQNWMHHLNKTHSGLIHMFSIGRSYEGRSLFILKLGRRSRLKRAVWIDCGIHAREWIGPAFCQWFVKEALLTYKSDPAMRKMLNHLYFYIMPVFNVDGYHFSWTNDRFWRKTRSRNSRFRCRGVDANRNWKVKWCDEGASMHPCDDTYCGPFPESEPEVKAVANFLRKHRKHIRAYLSFHAYAQMLLYPYSYKYATIPNFRCVESAAYKAVNALQSVYGVRYRYGPASTTLYVSSGSSMDWAYKNGIPYAFAFELRDTGYFGFLLPEMLIKPTCTETMLAVKNITMHLLKKCP
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.02 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57094
Target Species Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.